Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Produktkod. 11488469
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (sistema metrico):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Fit for Purpose:
Certified Quality
Non-sterile
Sterile & PCR Ready
Colore:
Arancione
Blu
Rosa
Rosso
Trasparente
Turchese
Verde
Förpackningsstorlek
2688 PCS
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 10000
pezzi 120
pezzi 1920
pezzi 200
pezzi 20000
pezzi 270
pezzi 3000
pezzi 3840
pezzi 40
pezzi 500
pezzi 75
pezzi 960
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.
Produktkod. 11488469
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 9402160
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.
Per un pipettaggio preciso e accurato. Questi puntali si avvalgono della nostra esperienza di manipolazione dei liquidi e sono caratterizzati da superfici uniformemente lisce e idrofobiche che impediscono il trattenimento dei liquidi.
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
  • La superficie liscia e uniforme impedisce la ritenzione dei liquidi
  • Range volumetrico da 0.2 μl a 10 ml
  • Disponibili sterili o non sterili
  • Opzioni di confezionamento con rack, sacchetti, scatole, sfuse e in ricariche
  • Rack con codifica a colori per assicurare la corrispondenza con la Finnpipette compatibile
  • La codifica a colori si applica solo a rack e confezione di ricarica
Nota:
realizzate a norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificazione CE/IVD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Descrizione Finntip da 10 ml, 1-10 ml, 15.0 cm, rosso
Volume (sistema metrico) 10 ml
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Rosso
Modello Finntip 10 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Formato In rack
Codice colore Rosso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Finnpipette
Product Line FinnTip
Fit for Purpose Certified Quality
Visa mer Visa mindre
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.