Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11752534
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Fit for Purpose:
Certified Quality
Non-sterile
Sterile & PCR Ready
Colore:
Arancione
Blu
Rosa
Rosso
Trasparente
Turchese
Verde
Pakningsstørrelse:
2688 PCS
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 10000
pezzi 120
pezzi 1920
pezzi 200
pezzi 20000
pezzi 270
pezzi 3000
pezzi 3840
pezzi 40
pezzi 500
pezzi 75
pezzi 960
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11752534
Brand: Thermo Scientific™ 9400373
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Per un pipettaggio preciso e accurato. Questi puntali si avvalgono della nostra esperienza di manipolazione dei liquidi e sono caratterizzati da superfici uniformemente lisce e idrofobiche che impediscono il trattenimento dei liquidi.
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
  • La superficie liscia e uniforme impedisce la ritenzione dei liquidi
  • Intervallo del volume da 0.2 μl a 10 ml
  • Disponibili sterili o non sterili
  • Le opzioni di confezionamento includono rack, sacchetti, scatole, confezioni sfuse e pacchetti di ricarica
  • Rack con codifica a colori per la corrispondenza con le pipette Finnpipette
  • La codifica a colori si applica solo ai rack e alle confezione di ricarica
Nota:
Prodotti in conformità a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificazione CE/IVD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Descrizione Finntip 50, da 0.2 a 50 μl, 4.8 cm, turchese
Volume (sistema metrico) 50 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Turchese
Modello Finntip 50 Sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 4.8cm
Formato In rack
Codice colore Turquoise
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Finnpipette 50
Product Line FinnTip
Fit for Purpose Sterile & PCR Ready
Vis mere Vis mindre
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.