Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Artikelnummer. 11792544
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (sistema metrico):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Fit for Purpose:
Certified Quality
Non-sterile
Sterile & PCR Ready
Colore:
Arancione
Blu
Rosa
Rosso
Trasparente
Turchese
Verde
missing translation for 'unitSize'
2688 PCS
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 10000
pezzi 120
pezzi 1920
pezzi 200
pezzi 20000
pezzi 270
pezzi 3000
pezzi 3840
pezzi 40
pezzi 500
pezzi 75
pezzi 960
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11792544
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 9401070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Per un pipettaggio preciso e accurato. Questi puntali si avvalgono della nostra esperienza di manipolazione dei liquidi e sono caratterizzati da superfici uniformemente lisce e idrofobiche che impediscono il trattenimento dei liquidi.
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
Key Features:
  • Smooth, uniform inner surface of the tips prevents liquid retention
  • Available as Sterile or Non-sterile option
  • Packaging options: racked, bulk bag or reload tower
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized rack
Proven quality
  • Sterile options certified free of RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, ATP and endotoxin contamination
Versatile Tip Range
  • Volume range from 0.2 μL to 10 mL
  • 96-format volumes: 10, 250, 300 and 1000 μL
  • 384-format volumes: 20 and 50 μL
  • Macro volumes: 5 mL and 10 mL
Immediate traceability
  • Each tip rack has ink-jetted lot and volume information; the convenient color-coded racks make it easy to match the compatible Finnpipette with the corresponding Finntip pipette tip rack insert
  • Color-coding visible in rack and reload packaging options
Note:
Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descrizione Finntip 1000, da 100 a 1000 μl, 7.1 cm, blu
Volume (sistema metrico) 1000 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Blu
Modello Finntip 1000
Lunghezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7.1 cm
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Codice colore Blu
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Finnpipette 1000
Product Line FinnTip
Fit for Purpose Non-sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt