Learn More
Thermo Scientific™ Puntali universali per pipette Finntip™
Descrizione
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
Features:
- Smooth, uniform surface prevents liquid retention
- Volume range from 0.2μL to 10mL
- Available sterile or nonsterile
- Packaging options include racks, bags, boxes, bulk and refill packs
- Color-coded racks to match the compatible Finnpipette
- Color-coding only applies to rack and refill packaging
Note:
Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485 (CE/IVD certified).
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warrantied from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Finntip 250 Universal refill starter kit, Non-Filtered, Non-sterile, Refill |
| Volume (sistema metrico) | 250 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Giallo |
| Modello | Finntip 250 Universal refill starter kit |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.2cm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Formato | Ricarica |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.