Learn More
Thermo Scientific™ Puntali universali per pipette Finntip™
Codice prodotto. p-4525585
Click to view available options
Descrizione:
Finntip 250 Universal refill starter kit, Non-Filtered, Non-sterile, Refill
Finntip 250 Universal, da 0.5 a 250 μl, 5.2 cm, giallo
Finntip 250 Universal, senza filtro, non sterili, scatola
Volume (sistema metrico):
250 μl
250 µl
Formato:
BUlk
Ricarica
Scatola
Sterilità:
Non sterile
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 20000
pezzi 500
Codice prodotto. 11712544
Marca: Thermo Scientific™ 9400220
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per un pipettaggio preciso e accurato. Questi puntali si avvalgono della nostra esperienza di manipolazione dei liquidi e sono caratterizzati da superfici uniformemente lisce e idrofobiche che impediscono il trattenimento dei liquidi.
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
Features:
  • Smooth, uniform surface prevents liquid retention
  • Volume range from 0.2μL to 10mL
  • Available sterile or nonsterile
  • Packaging options include racks, bags, boxes, bulk and refill packs
  • Color-coded racks to match the compatible Finnpipette
  • Color-coding only applies to rack and refill packaging
Note:
Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485 (CE/IVD certified).
Limited warranty period:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warrantied from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Finntip 250 Universal, da 0.5 a 250 μl, 5.2 cm, giallo
Volume (sistema metrico) 250 µl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Giallo
Modello Finntip 250 Universal
Lunghezza (sistema imperiale) 2in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.2 cm
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Formato BUlk
Stile punta Universal Fit
Imballaggio 20,000 tips
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Finnpipette 250
Product Line FinnTip
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.