Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10411891
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 µl
1250 µl
2.5 ml
5 ml
12.5 ml
25 ml
50 ml
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 10411891
Marca: Thermo Scientific™ 9404173
I puntali per pipette a erogazione graduale Thermo Scientific™ Finntip™ si integrano perfettamente con il pipettatore Thermo Scientific™ Finnpipette™.
  • Nonsterile tips are bulk packaged; sterile tips are individually wrapped
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 500 µl
Volume di erogazione (sistema metrico) 10, 20, 30, 40, 50 µl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001
Formato Individually Wrapped
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific FinnPipette Stepper
Product Line Pipettatore Finntip a erogazione graduale
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.