Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipette Tips
Beschreibung
I puntali per pipette a erogazione graduale Thermo Scientific™ Finntip™ si integrano perfettamente con il pipettatore Thermo Scientific™ Finnpipette™.
- Nonsterile tips are bulk packaged; sterile tips are individually wrapped
Spezifikation
Spezifikation
| Volume (sistema metrico) | 12.5 mL |
| Volume di erogazione (sistema metrico) | 250, 500, 750, 1000, 1250 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001, ISO 14001 |
| Formato | Individually Wrapped |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific FinnPipette Stepper |
| Product Line | FinnTip |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.