Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
250 μL
1000 μl
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
BUlk
Bagged
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 400
pezzi 6500
pezzi 960
Descrizione
Eliminate cell fragmentation caused by mechanical shearing with Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips, ideal for pipetting macromolecules.
- Two different models cover volume range of 10-1000 μL
- Wide orifice tip; inside diameter of orifice is 1.1mm/1.8mm
- Color code: White
- Length: 5.3cm/7.2cm
Specifica
Specifica
| Descrizione | Finntip 250 Wide Sterile, Non-Filtered, Sterile, Rack |
| Volume (sistema metrico) | 250 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Modello | Finntip 250 Wide Sterile |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.3 cm |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Wide Orifice |
| Codice colore | Bianco |
| Vedi altri risultati |