Learn More
Fipronil, Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fipronil |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 120068-37-3 |
| Colore | White/Yellow |
| pH | 5.9 to 6.1 |
| Punto di fusione | 195°C to 203°C |
| Punti di ebollizione | 230°C (Decomposition) |
| Sinonimo | 5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl)-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molecular Weight (g/mol) | 437.15 |
| Vedi altri risultati |