Learn More
Integra Biosciences™ Gas Cartridge Adapter, FIREBOY™ CP250+
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
250 g Butane Cartridge
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for FIREBOY™ portable safety bunsen burner
- For Campingaz CP 25+ cartridges
Specifica
Specifica
| Product Type | Gas Cartridge Adapter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 250 g Butane Cartridge |