Learn More
Firsocostat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493217
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16493217
Marca: Medchem Express HY16901
MedChemExpress Firsocostat (ND-630; GS-0976; NDI-010976) is an acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor; inhibits human ACC1 and ACC2 with IC50 values of 2.1 and 6.1 nM, respectively.
Firsocostat (ND-630
Specifica
Materiale o nome chimico Firsocostat
CAS 1434635-54-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H31N3O8S
Quantità 50 mg
Sinonimo ND-630 GS-0976 NDI-010976
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (87.78 mM)
SMILES O=C(C(C(C)=C(C1=NC=CO1)S2)=C2N3C[C@H](OC4CCOCC4)C5=C(OC)C=CC=C5)N(C(C)(C)C(O)=O)C3=O
Molecular Weight (g/mol) 569.63
Peso formulazione 569.63
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.