Learn More
Fisher BioReagents™ Collagenase (From Clostridium histolyticum, Islet Isolation Grade)
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Descrizione
- Application: Collagenase is most suitable for pancreatic islet isolation
- Unit Definition: One unit will liberate peptides from collagen equivalent in ninhydrin color to 3.0μmole of L-leucine in 18 hr at pH 7.4 and 37°C
- Storage: 0° to 5°C, dessicate
Specifica
Specifica
| Colore | Yellowish Brown |
| pH | 7.4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for pancreatic islet isolation |
| Content And Storage | 0°C to 5°C |
| Sorgente | Clostridium histolyticum |
| Quantità | 1 g |
| Product Type | Collagenase |
| Peso molecolare | 105000 |
| Forma | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Collagenase, Islet Isolation Grade, minium of 3500 units/g, from Clostridium histolyticum yellowish brown lyophilized powder
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.