Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Prestained Protein Marker
Codice prodotto. 10408923
Click to view available options
Quantità:
2 x 500 μL, 200 Loadings
500 μL, 100 Loadings
Sufficiente per:
100 Loadings
200 Loadings
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10408923
Marca: Fisher BioReagents™ BP36011
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for monitoring protein separation during electrophoresis without staining and for verifying electroblotting of proteins onto membranes
  • Comprised of six purified proteins covalently coupled to a blue chromophore
  • Optimized to produce well-defined blue bands after SDS-PAGE
  • Supplied in gel loading buffer
  • 20 to 118kDa
The covalently coupled chromophore affects protein mobility; this prestained marker should only be used for approximating the molecular weight of separated proteins.
The Prestained Protein Marker is designed for monitoring protein separation during electrophoresis without staining. It is also used to verify electroblotting of proteins onto membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protein Molecular Weight Marker/Ladder
Forma Liquid
Formulazione Supplied in gel-loading buffer
Da utilizzare con (applicazione) Monitoring protein separation during electrophoresis
Contenuto kit <51% Glycerin, 2% Sodium Lauryl Sulfate, <1% Tris 9Hydroxymethyl) Aminomethane, <0.76% 2,3-Butanediol, 1,4-Dimercapto, <0.5% Sodium Chloride, <0.05% Ethylenediaminet
Quantità 2 x 500 μL, 200 Loadings
Range 20 to 118 kd
Requisiti di stoccaggio −20°C
Sufficiente per 200 Loadings