Learn More
EZ-Run™ Protein Gel Solutions, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10284673
Click to view available options
Concentrazione:
10%
15%
Dimensione della confezione:
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10284673
Marca: Fisher BioReagents BP7710500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Resolution equal to or better than gradient precast gels
A ready-to-use premixed solution of acrylamide, bisacrylamide, buffer and SDS that enables ultra-fine resolution of protein bands by denaturing PAGE. This novel formulation provides the resolution of a gradient gel with less preparative work than a standard discontinuous gel system.
  • Ready-to-pour EZ-Run Protein Gel Solution for 1-D or 2-D PAGE—just add APS and TEMED
  • Wide separation range—from 3 to 200kDa on same minigel
  • Continuous gel system—no stacking gel necessary
  • Proprietary (patent-pending) gel chemistry
EZ-Run Protein Gel Solution comes with an optimized proprietary running buffer; other traditional SDS-PAGE buffers should not be used with the EZ-Run gel solution.
Applications:
Compatible with post-electrophoresis applications, such as Western blotting, MALDI analysis, protein sequencing. Suitable for all commonly used gel staining methods including Coomassie™ blue, silver staining and fluorescent dyes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Protein Gel Solution
Composizione 10% protein gel solution
Concentrazione 10%
Quantità 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.