Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Protein Gel Staining Solution
Codice prodotto. 10786444
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 10786444
Marca: Fisher BioReagents™ BP36201
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ready-to-use solution for highly sensitive staining of proteins separated in polyacrylamide gels
EZ-Run Protein Gel Staining Solution contains Coomassie™ Brilliant Blue G-250. Due to the property of the dye to form colloidal particles, proteins are preferentially stained without significant background staining of the gel matrix.
  • Detection is linear over two orders of magnitude with as little as 5ng protein detected
  • Sensitivity: 5ng BSA in 10% SDS-PAGE, 1.0mm thick gel, well width 3mm
  • Does not contain toxic methanol or acetic acid
  • Provides rapid destaining with simple water washes
  • Can be reused twice without significant loss of sensitivity
  • Tested for staining sensitivity in minigels using purified proteins and Protein Molecular Weight Standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Dark Blue
Product Type Stain
Forma Liquid
Formulazione Coomassie™ Brilliant Blue G-250
Da utilizzare con (applicazione) Highly sensitive staining of proteins separated in Polyacrylamide gels
Quantità 1 L