Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Protein Gel Staining Solution
Ready-to-use solution for highly sensitive staining of proteins separated in polyacrylamide gels
130.41€ - 514.00€
Specifica
Colore | Dark Blue |
---|---|
Product Type | Stain |
Forma | Liquid |
Formulazione | Coomassie™ Brilliant Blue G-250 |
Da utilizzare con (applicazione) | Highly sensitive staining of proteins separated in Polyacrylamide gels |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10786444
|
Fisher BioReagents™
BP3620-1 |
1 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10609933
|
Fisher BioReagents™
BP3620-4 |
4 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
EZ-Run Protein Gel Staining Solution contains Coomassie™ Brilliant Blue G-250. Due to the property of the dye to form colloidal particles, proteins are preferentially stained without significant background staining of the gel matrix.
- Detection is linear over two orders of magnitude with as little as 5ng protein detected
- Sensitivity: 5ng BSA in 10% SDS-PAGE, 1.0mm thick gel, well width 3mm
- Does not contain toxic methanol or acetic acid
- Provides rapid destaining with simple water washes
- Can be reused twice without significant loss of sensitivity
- Tested for staining sensitivity in minigels using purified proteins and Protein Molecular Weight Standards
Specifica
Dark Blue | |
Liquid | |
Highly sensitive staining of proteins separated in Polyacrylamide gels |
Stain | |
Coomassie™ Brilliant Blue G-250 |