Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Protein Marker
Codice prodotto. 10704914
Click to view available options
Quantità:
500 μL, 100 Loadings
Sufficiente per:
100 Loadings
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10704914
Marca: Fisher BioReagents™ BP3600500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Mixture of seven purified proteins optimized to produce uniform, compact bands when analyzed by SDS-PAGE and stained with Coomassie™ Blue
  • Supplied in gel loading buffer for direct application to SDS-PAGE gels
  • Ideal for molecular weight determination of polypeptides analyzed in various gel systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protein Molecular Weight Marker/Ladder
Forma Liquid
Formulazione Supplied in gel-loading buffer
Da utilizzare con (applicazione) Monitoring protein separation during SDS-PAGE
Contenuto kit <51% Glycerin, 2% Sodium Lauryl Sulfate, <1% Tris 9Hydroxymethyl) Aminomethane, <0.76% 2,3-Butanediol, 1,4-Dimercapto, <0.5% Sodium Chloride, <0.05% Ethylenediaminet
Quantità 500 μL, 100 Loadings
Range 14.4 to 116 kd
Requisiti di stoccaggio −20°C
Sufficiente per 100 Loadings