Learn More
Granulated Agar, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 15480665
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
5 kg
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
2kg
500g
5kg
Codice prodotto. 15480665
Marca: Fisher BioReagents BP97445
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes
  • Granulated agar media CAS:[9002-18-0]
  • Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Granulated Powder
Product Type Agar
Da utilizzare con (applicazione) Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes
Tipo di imballaggio Poly Pail
Quantità 5 kg