Learn More
Fisher BioReagents™ exACTGene™ Control Primers
Codice prodotto. 11428293
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Control Primer No. 1
Control Primer No. 2
Control Primer No. 3
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
100µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Quantità Dimensione della confezione
11428293 Control Primer No. 2 1 Kit 100µL
10707034 Control Primer No. 3 1 Kit 100µL
10061553 Control Primer No. 1 1 Kit 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428293 Fornitore Fisher BioReagents™ N. del fornitore BP6117
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-04-2027
Aggiungi al carrello
Optimized for routine PCR applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 20 μm
Content And Storage -20°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisher BioReagents™ exACTGene™ PCR kit
Product Type Control Primer No. 2
Quantità 1 Kit
Volume 100μL