Learn More
Fisher BioReagents™ exACTGene™ DNA Ladders
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
83.06€ - 126.00€
Specifica
Colore Colorless
Product Type DNA Molecular Weight Marker/Ladder
Forma Liquid
Formulazione Premixed with loading dye
Quantità 100 Lanes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) N. di bande Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) N. di bande Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
10224973
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents™
BP2572-100
For quick check of PCR or Enzyme digestion 8 DNA Molecular Weight Marker/Ladder Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10061413
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents™
BP2573-100
For general purpose, small size DNA 10 DNA Molecular Weight Marker/Ladder Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10657633
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents™
BP2571-100
PCR size confirmation 12 DNA Molecular Weight Marker/Ladder Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10214973
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents™
BP2570-100
PCR size confirmation 14 DNA Molecular Weight Marker/Ladder Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10021463
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents™
BP2574-100
For fast run times, small size DNA 11 DNA Molecular Weight Marker/Ladder Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10306943
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents™
BP2575-100
For clone Identification 14 DNA Molecular Weight Marker/Ladder Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10031463
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents™
BP2576-100
For large size PCR or cloning 10 DNA Molecular Weight Marker/Ladder Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10122823
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents™
BP2577-100
For small and large cloning 16 DNA Molecular Weight Marker/Ladder Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10489883
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents™
BP2578-100
For general purpose, large digested DNA 13 DNA Molecular Weight Marker/Ladder Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10699163
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents™
BP2580-100
For general purpose, extra large size 15 DNA Molecular Weight Marker/Ladder Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10499883
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents™
BP2579-100
For general purpose, wide size range 19 DNA Molecular Weight Marker/Ladder Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Ready-to-use DNA size standards are stable at room temperature—no need to thaw and refreeze
  • Specially engineered to provide blunt-end DNA of precise length for better band quality than classic markers
  • Ideal for size assessment and quantitative determination of DNA mass
  • Contain loading dye to reduce pipetting steps and save time
  • Have two or three high intensity reference bands for better sizing
  • Provided in sufficient quantity to load 100 lanes
Specifica
Specifica
Colorless
Liquid
100 Lanes
100 Lanes
DNA Molecular Weight Marker/Ladder
Premixed with loading dye
Stable at room temperature for two years.