Learn More
Fisher BioReagents™ LB Agar, Lennox (Granulated)
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Descrizione
- Granulated LB Agar, Lennox media
- CAS: [91079-40-2], [8013-01-2], [7647-14-5], [9002-18-0]
- Store at room temperature
Specifica
Specifica
| Forma | Granulated Powder |
| Product Type | Agar |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes |
| Tipo di imballaggio | Poly Pail |
| Quantità | 2 kg |