Learn More
Fisher BioReagents™ LB Agar, Lennox (Granulated)
Codice prodotto. 15490665
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 15490665
Marca: Fisher BioReagents™ BP9745500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes
  • Granulated LB Agar, Lennox media
  • CAS: [91079-40-2], [8013-01-2], [7647-14-5], [9002-18-0]
  • Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Granulated Powder
Product Type Agar
Da utilizzare con (applicazione) Used as a solidifying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 500 g