Learn More
Fisher BioReagents™ LB Agar, Miller (Pre-Buffered Capsules)
Codice prodotto. p-4245388
Click to view available options
Quantità:
25 x 20 g
500 x 1 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 11366002
Marca: Fisher BioReagents™ BP9734500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used as a microbial growth medium for the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
  • Directions for Media Preparation: Add 20 capsules per 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve capsule. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
  • Product is in capsule form
  • Each capsule contains 1g of broth
  • Capsules are prebuffered and set to pH 7.2 at 20°C using a 10mM solution of tris/tris HCl
  • pH will vary with temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Pre-Buffered Capsules
Tipo di media LB Agar
Product Type Agar
Formulazione Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L, Agar 15g/L, TRIS/TRIS HCl 1.5g/L
Da utilizzare con (applicazione) For maintenance and propagation of Escherichia coli in molecular biology procedures
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 25 x 20 g