Learn More
Fisher BioReagents™ Leupeptin Hemisulfate
Codice prodotto. 10757024
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 10757024
Marca: Fisher BioReagents™ BP26621
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramide
A biochemical used as an inhibitor for trypsin, plasmin, papain, and cathepsin B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Inhibitor for Trypsin, Plasmin, Papain, Cathepsin B
Content And Storage -20°C
Quantità 1 mg
Product Type Leupeptin Hemisulfate
Peso molecolare 475.60
Forma Chunks, Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Leupeptin Hemisulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.