Learn More
Fisher BioReagents™ Leupeptin Hemisulfate
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1mg
25mg
5mg
Descrizione
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramide
A biochemical used as an inhibitor for trypsin, plasmin, papain, and cathepsin B.
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Inhibitor for Trypsin, Plasmin, Papain, Cathepsin B |
| Content And Storage | -20°C |
| Quantità | 1 mg |
| Product Type | Leupeptin Hemisulfate |
| Peso molecolare | 475.60 |
| Forma | Chunks, Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Leupeptin Hemisulfate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.