Learn More
Fisher BioReagents™ Lymphocyte Separation Medium-LSM
Codice prodotto. 10133483
Click to view available options
Quantità:
5 x 100 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10133483
Marca: Fisher BioReagents™ BP2663500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
One-step centrifugation permits separation of mononuclear lymphocytes from erythrocytes, polynuclear lymphocytes and most platelets
  • Formulated for isolation of mononuclear cells from defribrinated or heparinized whole human blood
  • Sterile-filtered solution of a sucrose polymer and diatrizoate salts at a specific gravity of 1.077 to 1.080g/mL at 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Lymphocyte separation medium
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Separation of mononuclear lymphocytes from erythrocytes, polynuclear lymphocytes and most platelets
Quantità 5 x 100 mL
Formato Poly Bottles
Descrizione Animal Culture