Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media Additives: Peptone
Codice prodotto. 10296044
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2000 g
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Codice prodotto. 10296044
Marca: Fisher BioReagents™ BP14202
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Additive for preparing bacterial nutrient media
Dehydrated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Powder
Grado Genetica molecolare
Tipo di media Peptone
Product Type Peptone
Da utilizzare con (applicazione) Nitrogen in a form readily available to bacteria
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 2000 g