Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media Additives: Peptone
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2000 g
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Descrizione
Dehydrated.
Specifica
Specifica
| Forma | Powder |
| Grado | Genetica molecolare |
| Tipo di media | Peptone |
| Product Type | Peptone |
| Da utilizzare con (applicazione) | Nitrogen in a form readily available to bacteria |
| Tipo di imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 2000 g |