Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Agar, Miller (Powder)
Codice prodotto. 10734724
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 10734724
Marca: Fisher BioReagents™ BP14252
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used as a microbial growth medium for the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
  • Directions for Media Preparation: Suspend 40g in 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes
  • Sodium chloride concentration of Miller formulation is 2X the concentration of the Lennox formulation to allow for optimal salt concentration for a specific strain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Dehydrated Powder
Grado Genetica molecolare
Tipo di media LB Agar
Product Type Agar
Formulazione Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L
Da utilizzare con (applicazione) Preparing bacterial nutrient media
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 2000 g