Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth (Powder) - Lennox
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Descrizione
- Directions for Media Preparation: Suspend 20g in 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes
- Provides a nutrient-rich environment to enable faster growth of E. coli
- Format: Dehydrated powder
Specifica
Specifica
| Descrizione | Coltura batterica |
| Forma | Powder |
| Grado | Genetica molecolare |
| Tipo di media | LB Broth - Lennox |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Preparing bacterial nutrient media |
| Tipo di imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 500 g |