Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth (Powder) - Lennox
Codice prodotto. p-4907856
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 10628973
Marca: Fisher BioReagents™ BP1427500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used as a microbial growth medium for the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
  • Directions for Media Preparation: Suspend 20g in 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes
  • Provides a nutrient-rich environment to enable faster growth of E. coli
  • Format: Dehydrated powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Coltura batterica
Forma Powder
Grado Genetica molecolare
Tipo di media LB Broth - Lennox
Product Type Microbiology Media
Formulazione Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L
Da utilizzare con (applicazione) Preparing bacterial nutrient media
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 500 g