Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth, Miller
Codice prodotto. 10113293
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 10113293
Marca: Fisher BioReagents™ BP1426500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used for growing molecular biology strains of E. coli-containing recombinant plasmids
Dehydrated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 4°C
Forma Powder
Grado Genetica molecolare
Tipo di media LB Broth
Product Type Microbiology Media
Formulazione Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L
Da utilizzare con (applicazione) For preparing bacterial nutrient media
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 500 g