Learn More
Fisher BioReagents™ Modified Terrific Broth (Capsules)
Codice prodotto. 11316002
Click to view available options
Quantità:
600 g
Dimensione della confezione:
600g
Codice prodotto. 11316002
Marca: Fisher BioReagents™ BP9729600
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used as a microbial growth medium for the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
  • Directions for Media Preparation: Add 2 capsules per 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Then, add 4mL of glycerol to the mixture. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
  • Greater peptone and yeast concentration allow for higher plasmid yield
  • Product is in capsule form
  • Each capsule contains 24g of broth
  • Format: Capsule
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Capsule
Tipo di media Terrific Broth
Product Type Microbiology Media
Formulazione Casein Peptone 12g/L, Yeast extract 24g/L, Potassium Phosphate, Monobasic 2.2g/L, Potassium Phosphate, Dibasic 9.4g/L
Da utilizzare con (applicazione) For maintenance and propagation of Escherichia coli in molecular biology procedures
Tipo di imballaggio Poly bottle, 24 g Capsules
Quantità 600 g