Learn More
Fisher BioReagents™ Molecular Weight Markers
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
50 μg
Product Type:
100 bp DNA Ladder
Kilobase DNA Marker
PhiX-174 RF DNAHae III Digest
lambda DNA/Hind III/PhiX-174 RF DNA-Hae III Digest
Dimensione della confezione:
1µg
50µg
Intervallo dimensioni:
100 to 2000 bp
500 to 10000 bp
72 to 1353 bp
Descrizione
- Compatible with both conventional and pulsed field gel electrophoresis
- DNase-, RNase-, and protease-free
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| Product Type | lambda DNA/Hind III/PhiX-174 RF DNA-Hae III Digest |
| Forma | Lyophilized |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determining the size of DNA fragment |
| Quantità | 25 μg |