Learn More
Fisher BioReagents™ NZY Broth (Powder/Molecular Genetics)
24.73€ - 1262.50€
Specifica
Content And Storage | Keep refrigerated. (Store below 4°C/39°F.) Store in a cool, dry, well-ventilated area. |
---|---|
Forma | Powder |
Grado | Molecular genetics |
Tipo di media | NZY Broth |
Product Type | Microbiology Media |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10122913
|
Fisher BioReagents™
BP2465-100 |
100 g | Poly Bottle |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11428443
|
Fisher BioReagents™
BP2465-2 |
2 kg | Poly Bottle |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10002864
|
Fisher BioReagents™
BP2465-10 |
10 kg | Poly Pail |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
Keep refrigerated. (Store below 4°C/39°F.) Store in a cool, dry, well-ventilated area. | |
Molecular genetics | |
Microbiology Media |
Powder | |
NZY Broth |