Learn More
Fisher BioReagents™ OptiGrow™ LB Broth Miller Microbiological Media
Codice prodotto. 10638973
Click to view available options
:
LB Broth Miller; 10 x 1L
Codice prodotto. 10638973
Marca: Fisher BioReagents™ BP143010B1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Classic media in ready-to-use liquid form
  • Sterilized by autoclaving
  • For high yield of bacterial culture
  • No dusty powders to cause environmental concerns
  • Fully automatic manufacturing process eliminates unexpected contamination
  • LB Broth. Standard bacteriological nutrient medium for the propagation of E. coli for purposes of strain maintenance (sub-culturing), cloning, plasmid propagation, and protein expression
  • Super Broth. Specifically developed to increase the yield of high copy number plasmids derived from suspension cultures of E. coli strains
  • Terrific Broth. Supports higher cell densities than LB medium, increases plasmid DNA yield
Order Info
Supplied in case of ten 1L bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Yellow
Forma Liquid
Manufacturing Origin United States
Tipo di media LB Broth, Miller
Volume di riempimento 10 x 1000 mL
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 10 x 1 L