Learn More
Fisher BioReagents™ Peptone (Granulated)
Codice prodotto. p-4245104
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11395982
Marca: Fisher BioReagents™ BP97252
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Mixture of peptides and free amino acids from pancreatic hydrolysis of animal tissue
  • pH (at 25°C, 2% Solution): 6.5 to 7.5
  • CAS: 73049-73-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Granulated Powder
Grado Genetica molecolare
Tipo di media Peptone
Product Type Peptone
Formulazione Total Nitrogen <10%, Amino Nitrogen <3.5%
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 2 kg