Learn More
Fisher BioReagents™ Proteinase K (Tritirachium album/Molecular Biology)
Codice prodotto. 10103533
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
Product Code. 10103533
Brand: Fisher BioReagents™ BP1700100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Proteinase K (Tritirachium album/Molecular Biology)
  • Not on TSCA inventory: for research and development use only; not for manufacturing or commercial purposes
Proteinase K is widely used in the isolation of DNA and RNA from cell and tissue preparations. It is a wide-spectrum protease, inactivating many enzymes, including endogenous nucleases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of DNA and RNA from cell and tissue preparations, inactivating many Enzymes, including Endogenous Nucleases
Content And Storage -20°C
Sorgente Tritirachium album
Quantità 100 mg
Product Type Proteinase K
Forma Solid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Proteinase K
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement