Learn More
Fisher BioReagents™ Restriction Enzymes - Xba I (Source: Xanthomonas badrii)
Codice prodotto. 10173483
Click to view available options
Quantità:
2000 U
Dimensione della confezione:
2000 unità
Codice prodotto. 10173483
Marca: Fisher BioReagents™ BP34481
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
•    Application: Xba I restriction endonuclease digests dsDNA with sequence indicated
•    Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4), 300mM NaCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5mg/mL BSA and 50% glycerol
•    Qualified for Blue/White Cloning Assays and genomic assays
•    Storage: -20°C
‡Restriction enzyme buffer included indicated in parentheses; Cloning = Blue/White Cloning Qualified; Genome = Genome Qualified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 8 to 12 U/μL
Quantità 2000 U
Sito di taglio T.CTAGA
Product Type XbaI