Learn More
Fisher BioReagents™ SOC Medium
Codice prodotto. 11306012
Click to view available options
:
5 x 10mL
Codice prodotto. 11306012
Marca: Fisher BioReagents™ BP974010X5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Nutrient-rich growth media used to maximize the transformation efficiency of competent E. coli cells
  • Liquid media is conveniently packaged and supplied as 5 x 10mL bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Manufacturing Origin United States
Tipo di media SOC Medium
Volume di riempimento 10 mL
Formulazione Casein Peptone 20g/L, Yeast extract, 5g/L, Sodium Chloride 0.58g/L; Potassium Chloride 0.19g/L, Magnesium Chloride 0.95g/L, Magnesium Sulfate 1.20g/L, Glucose 3.60g/L
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 5 x 10 mL