Learn More
Fisher BioReagents™ Tryptone (Granulated)
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Descrizione
- pH (at 25°C, 2% Solution): 6.5 to 7.3
Specifica
Specifica
| Forma | Granulated Powder |
| Tipo di media | Tryptone |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5% |
| Tipo di imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 2 kg |