Learn More
Fisher BioReagents™ Tryptone (Granulated)
Codice prodotto. p-4245223
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Tipo di imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11385982
Marca: Fisher BioReagents™ BP97262
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
An enzymatic digest of casein, a milk protein
  • pH (at 25°C, 2% Solution): 6.5 to 7.3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Granulated Powder
Tipo di media Tryptone
Product Type Microbiology Media
Formulazione Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5%
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Quantità 2 kg