Learn More
Fisherbrand™ Misuratore portatile accumet™ AP125 per pH/ioni/mV/temperatura
Codice prodotto. p-3659400 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Solo misuratore
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11540184
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
  • Meter Only option includes meter, 9V battery and manual.
Misurazioni accurate in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
Accurate measurements any time, anywhere
Per ambienti sia interni che esterni, questi nuovi misuratori accumet sono versatili e resistenti alle applicazioni più complesse. I tasti a sfioramento e la comoda impugnatura rendono estremamente agevole l'utilizzo con una sola mano. Design compatto, talmente piccolo da poter entrare nella tasca di una camicia, eppure efficiente per qualsiasi laboratorio. I kit della serie AP100 includono un elettrodo per pH/ATC accumet infrangibile e ricaricabile, per risposta rapida e massima durata.
Il misuratore AP125 per pH/mV/ISE/temperatura è caratterizzato da:
  • Involucro robusto e impermeabile, classe IP67
  • Ampio LCD con retroilluminazione e testo in lingua ordinaria—per lettura e uso semplici
  • Modalità di concentrazione ionica con scelta di massimo cinque dei 10 punti di calibrazione preprogrammati
  • pH da -2.00 a +20.00, risoluzione di 0.001pH
  • Da 0 a ±2000.0mV, da -5° a +100°C
  • Risoluzione regolabile del pH
  • Memoria interna da 200 punti dati
  • Visualizzazione di data/ora per soddisfare i requisiti GLP
  • Visualizzazione della pendenza
  • Spegnimento automatico
  • Tre anni di garanzia completa del misuratore
Il prodotto rientra in un contratto GSA o VA Fisher Scientific. Se si sta consultando questa pagina come utente non registrato, il prezzo visualizzato è il prezzo di listino. Per consultare il prezzo da contratto GSA o VA, accedere utilizzando il numero di account o registrarsi contattando uno dei nostri team di assistenza clienti. È inoltre possibile consultare il prezzo da contratto cercando la voce in GSA Advantage. Per eseguire un ordine, contattare l'assistenza clienti Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy Multipla
Precisione (mV) Da 0 a ±2000 mV
Punti di calibrazione 10
Punti dati 200
Tipo di display LCD
Protezione IP IP67
Measurement Modes pH, Ion, mV, Temperature
Intervallo (mV) 0 to ±2000 mV
Intervallo (pH) Da 2 a 20
Risoluzione (pH) Regolabile
Temperature Range (Metric) -5°C to +100°C
Da utilizzare con (applicazione) pH, concentrazione ionica, mV, temperatura
Include Misuratore, batteria da 9 V, manuale
Product Type Solo misuratore
Range Da -2 a +20 pH
Risoluzione Multipla
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 23° a 212 °F
Warranty 3 anni