Learn More
Fisherbrand™ Elettrodi per pH/ATC combinati con struttura epossidica Fisherbrand™ accumet™ riempiti di liquido senza mercurio
Codice prodotto. p-3590257 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico) operativa:
°°
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11500194
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Elettrodo, soluzione di riempimento da 60 ml, flacone di conservazione elettrodi
Requires
Soluzione di riempimento richiesta: Cod. cat. SP138500.
Compatibile con TRIS, robusto e pratico
  • Robusta struttura epossidica di misura standard
  • Design a doppia giunzione per prevenire eventuali contaminazioni dell'elettrodo di riferimento; compatibile con applicazioni TRIS; senza mercurio
  • Design con riempimento liquido per risposte rapide
  • Giunzione in ceramica porosa, elettrodo di riferimento ad Ag/AgCl
  • Sonda ATC incorporata
  • Robusta struttura epossidica per impieghi sul campo o in impianti
  • Ideale per uso portatile con campioni acquosi
  • Il design a doppia giunzione elimina i problemi di misurazione e ostruzione nella ricerca con tamponi TRIS
Order Info
  • Il codice 13-620-631 è destinato all'uso con misuratori da banco Fisher Scientific accumet serie Excel (XL), serie Research (AR) e serie Basic (AB15 e AB15 Plus)
  • Il codice 13-620-AP61 è destinato all'uso con misuratori portatili Fisher Scientific accumet serie AP60 e AP100
  • Chiusura con tappo terminale; membrana sempre inumidita e pronta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Viola
Tipi di connettore BNC e ATC mini-fono
Giunzione Doppia, in ceramica porosa
Materiale Resina epossidica
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo per pH/ATC combinato per titolazione
Tipo di soluzione di riempimento KCl satura
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni generiche di laboratorio e life science
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore da banco Accumet serie Excel (XL), Research (AR) e Basic (AB15 e AB15 Plus)
Include Elettrodo, soluzione di riempimento da 60 ml, flacone di conservazione elettrodi
Riferimento interno Ag/AgCl
Sonda ATC
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0 a 80 °C
Lunghezza (sistema imperiale) 4,1 poll.
Lunghezza (sistema metrico) 106 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm