Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Solid State Combination ISEs, Mercury-Free: Bromide
Codice prodotto. 11580134 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11580134
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For bromide, chloride, copper, cyanide, fluoride, lead and silver/sulfide determinations
Features
  • Low drift, fast response, high selectivity ratio, good thermal stability and wide operating range
  • Continuous electrical shielding and insulation of internal elements, cable and connector
  • Extremely stable, reproducible readings with a minimum of electrical noise
  • Rapid response time that lowers cost per test
  • Individually tested, serialized to meet GLP requirements and backed by the Fisher Scientific Technical Applications staff
Combination models
  • Feature a homogenous sensing membrane for wide application, rapid response, minimum sample retention, improved precision, and lower detection limits
  • In glass or epoxy body incorporating sensing and reference cells in a single probe
Bromide Combination ISE
  • Detects bromide in aqueous solutions (and in some nonaqueous solutions)
  • Useful in testing biological fluids, soils, plants, foods, water, and effluents
  • Method approved by ASTM™
  • Glass body
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Used in testing biological fluids, soils, plants, foods, water and effluents
Tipi di connettore BNC
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 13mm
Tipo di soluzione di riempimento 13-620-834
Lunghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 108mm
Materiale Glass
Gamma operativa (sistema metrico) 0.4 to 79000ppm
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32° to 176°F
Certificazione/Conformità ASTM
Intervallo di pH 2 to 14
Interferenze S2-, I-, CN-, high levels of Cl-, NH3
Modello Bromide Combination
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0 to 80°C
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 80°C
Tipo Combination ISE