Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Temperature-Compensated Two-Cell Conductivity Probes, Mercury-Free
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Costante di cella:
1 cm-1
Intervalli di misurazione:
10.0 to 2000 μS/cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
8-pin connectors
For use on accumet™ Excel (XL) series benchtop meters
- Immersion-type cell
- Use in standard electrode holder: unique compact size is same as typical pH electrode
- Built-in temperature sensors provide temperature-compensated readings
- Epoxy body
Specifica
Specifica
| Costante di cella | 1 cm-1 |
| Tipi di connettore | 8-pin |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AB200, XL20, XL200, XL30, XL50, XL500, XL60, XL600 Benchtop Meters |
| Tipo | Conductivity Probe |
| Materiale | Epoxy |
| Intervalli di misurazione | 10.0 to 2000 μS/cm |
| Metodo di stoccaggio | Immersed in deionized water |
| Sonda | 2 Cell Conductivity |