Learn More
Fisherbrand™ Elettrodi per pH combinati a bulbo resistente accuTupH™ - Senza mercurio
Codice prodotto. 11560084 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
U.S. Standard/Pin
Giunzione:
Doppio
Singolo
Tipo di soluzione di riempimento:
KCl satura
Liquid
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11560084
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Optimal for lab use and precise Q.C. measurements.
pH combination electrode for lab use and precise Q.C. measurements with a response time of under 10 seconds.
  • pH combination electrode
  • Single junction
  • Temperature range: 80-100°C
  • pH range: 0-14
  • Response time under 10 seconds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore BNC
Giunzione Singolo
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo pH Combination Electrode
Tipo di soluzione di riempimento Liquid
Da utilizzare con (applicazione) pH
Riferimento interno Ag/AgCl
Intervallo mV ±
Tempo di risposta <
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 80°C to 100°C
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) 10 mm