Learn More
Fisherbrand™ Adapter for 1/2 Plates, Strips and Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15877862 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Mini plate spinner centrifuge
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15877862
Requires
Fisher Scientific Mini Plate Spinner Centrifuge - Cat No. 14100142 [Sold Separately]
For use with: Fisherbrand Mini Plate Spinner Centrifuge (For PCR Strip Tubes)
For PCR strip tubes.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini plate spinner centrifuge