Learn More
Fisherbrand™ Agitatori ad asta analogici pneumatici
Codice prodotto. p-4642092 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Speed:
1000 giri/min
10000 giri/min
1200 giri/min
3000 giri/min
Capacità:
10 l
20 l
50 l
Coppia:
45
203
294
633
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15192987
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
  • Asta di supporto con diametro di 9/16 poll. x 10 poll.
  • Flessibile aria da quattro piedi con raccordi doppi per il collegamento all'alimentazione dell'aria
Agitatori a velocità variabile e antideflagranti ideali per miscelare in modo sicuro tutti i tipi di solventi, smalti e sostanze chimiche volatili senza la possibilità di accensione a innesco.
  • La valvola a spillo consente di variare la velocità di miscelazione
  • Uno speciale silenziatore garantisce un funzionamento più silenzioso
  • I modelli reversibili sono dotati di motori che possono essere impostati per ruotare in entrambe le direzioni collegando la linea di mandata dell'aria alla porta destra per la rotazione in senso antiorario o alla porta sinistra per la rotazione in senso orario
  • Utilizzabile con sostanze chimiche infiammabili per una miscelazione a prova di esplosione
Order Info
Albero, elica, supporto e morsetto disponibili separatamente
Specifica
Speed 3000 giri/min
Capacità 50 l
Display Analog
Tensione 0/1 V
Diametro (sistema imperiale) 0.5 pollici
Diametro (sistema metrico) albero 1.27 cm
Altezza (sistema imperiale) 9 in.
Altezza (sistema metrico) 23 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 36 cm
Cavalli motore 1.5
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione sicura di tutti i tipi di solventi, lacche e sostanze chimiche volatili
Include Asta di supporto con diametro 10 L x 0.56 pollici, tubo flessibile ad aria da 4 piedi con raccordi doppi per il collegamento all'alimentazione aria
Materiale Steel Aluminum
Pressione dell'aria (sistema imperiale) Da 40 a 100 psi
Coppia 633
Tipo Air Powered Overhead Stirrer
Viscosità 30,000 mPas
Peso (sistema imperiale) 10 libbre
Peso (sistema metrico) 4.6 kg