Learn More
Fisherbrand™ Agitatori ad asta analogici pneumatici
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Speed:
1000 giri/min
10000 giri/min
1200 giri/min
3000 giri/min
Capacità:
10 l
20 l
50 l
Coppia:
45
203
294
633
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
- Asta di supporto con diametro di 9/16 poll. x 10 poll.
- Flessibile aria da quattro piedi con raccordi doppi per il collegamento all'alimentazione dell'aria
- La valvola a spillo consente di variare la velocità di miscelazione
- Uno speciale silenziatore garantisce un funzionamento più silenzioso
- I modelli reversibili sono dotati di motori che possono essere impostati per ruotare in entrambe le direzioni collegando la linea di mandata dell'aria alla porta destra per la rotazione in senso antiorario o alla porta sinistra per la rotazione in senso orario
- Utilizzabile con sostanze chimiche infiammabili per una miscelazione a prova di esplosione
Order Info
Albero, elica, supporto e morsetto disponibili separatamente
Specifica
Specifica
| Speed | 1000 giri/min |
| Capacità | 20 l |
| Display | Analog |
| Tensione | 0/1 V |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.37 in |
| Diametro (sistema metrico) albero | 0.95 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 10.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 27 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Vedi altri risultati |